Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Tryptophan, 98%
Codice prodotto. 10008581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10008581
Marca: Thermo Scientific Chemicals 172110250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 54-12-6 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54-12-6
Formula molecolare C11H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 204.23
Numero MDL MFCD00064339
InChI Key QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dl-tryptophan, 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, racemic tryptophan, dl-trytophane, dl-trytophan, +--tryptophan, h-dl-trp-oh, dl-3beta-indolylalanine, dl-tryptophane, tryptophan .
PubChem CID 1148
ChEBI CHEBI:27897
IUPAC Name 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Tryptophan
Nota nome 99%
Colore Beige to White or Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Perdita all'essiccatura 0.8% max. (105°C, 3 hrs) (vacuum)
Altri aminoacidi (TLC) Not detected
Imballaggio Plastic Bottle
Beilstein 22, 550
Quantità 25 g
Peso formulazione 204.23
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Crystalline Powder