Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Valine, 99%
Codice prodotto. 11482768
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
Codice prodotto. 11482768
Marca: Thermo Scientific Chemicals A16756.0E
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 516-06-3 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 516-06-3
Formula molecolare C5H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Numero MDL MFCD00004267
InChI Key KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid
PubChem CID 1182
ChEBI CHEBI:27266
IUPAC Name 2-amino-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(C)C(N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Valine
Punto di fusione ∼296°C (sublimation)
Beilstein 506689
Indice di Merck 14,9909
Quantità 2500 g
Peso formulazione 117.15
Percent Purity 99%