Learn More
DL-Valine methyl ester hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 11312556
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11312556
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06526.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5619-05-6 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5619-05-6
Numero MDL MFCD00066118
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Valine methyl ester hydrochloride
Punto di fusione 112°C to 114°C
Formula molecolare C9H12O2
Beilstein 3912090
Sinonimo 2,6-dimethoxytoluene, benzene, 1,3-dimethoxy-2-methyl, 2-methyl-1,3-bis methyloxy benzene, 1,3-dimethoxy-2-methylbenzol, pubchem4545, acmc-1aqu0, 3-chloro-6-hydroxybiphenyl, 1,3-dimethoxy-2-methyl-benzene, #
InChI Key FPEUDBGJAVKAEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC=C1OC)OC
IUPAC Name 1,3-dimethoxy-2-methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Quantità 5 g
PubChem CID 79755
Peso formulazione 167.64
Percent Purity 99%