Learn More
RETSCH DM 200 Model Disc Mills
Codice prodotto. 10658751 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
400 V, 50 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10658751
Marca: RETSCH 20.740.0001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Product Type Disc Mill
Certificazione/Conformità CE Certified
Dimensioni (L x P x A) 870 x 440 x 400 mm
Requisiti elettrici 400 V, 50 Hz
Da utilizzare con (applicazione) For preliminary and fine grinding
Altezza (sistema metrico) 400 mm
Hertz 50 Hz
Protezione IP IP55
Lunghezza (sistema metrico) 870 mm
Modello DM 200
Fase 3-phase Power Connection
Tensione 400 V
Larghezza (sistema metrico) 440 mm