Learn More
DMCM hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485707
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
Codice prodotto. 16485707
Marca: Medchem Express HY100369A
MedChemExpress DMCM hydrochloride is a nonselective full inverse agonist of benzodiazepine. DMCM shows bnding afinity at human recombinant GABAA αxβ3γ2 receptor subtypes with Kis of 10 nM, 13 nM, 7.5 nM, 2.2 nM for α1, α2, α3, and α5 receptors, respectively.
DMCM hydrochloride is a nonselective full inverse agonist of benzodiazepine. DMCM shows bnding afinity at human recombinant GABAA αxβ3γ2 receptor subtypes with Kis of 10 nM, 13 nM, 7.5 nM, 2.2 nM for α1, α2, α3, and α5 receptors, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico DMCM hydrochloride
CAS 1215833-62-7
Colore Green
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H19ClN2O4
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità H2O : 25 mg/mL (71.27 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (28.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(CC)C2=C(C=N1)NC3=C2C=C(OC)C(OC)=C3)OC.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 350.8
Peso formulazione 350.8
Percent Purity 98.31%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.