missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DMCM hydrochloride, MedChemExpress

Codice prodotto. 16412566
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16412566

Marca: Medchem Express HY100369A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress DMCM hydrochloride is a nonselective full inverse agonist of benzodiazepine. DMCM shows bnding afinity at human recombinant GABAA αxβ3γ2 receptor subtypes with Kis of 10 nM, 13 nM, 7.5 nM, 2.2 nM for α1, α2, α3, and α5 receptors, respectively.

DMCM hydrochloride is a nonselective full inverse agonist of benzodiazepine. DMCM shows bnding afinity at human recombinant GABAA αxβ3γ2 receptor subtypes with Kis of 10 nM, 13 nM, 7.5 nM, 2.2 nM for α1, α2, α3, and α5 receptors, respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico DMCM hydrochloride
CAS 1215833-62-7
Colore Green
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H19ClN2O4
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità H2O : 25 mg/mL (71.27 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (28.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(CC)C2=C(C=N1)NC3=C2C=C(OC)C(OC)=C3)OC.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 350.8
Peso formulazione 350.8
Percent Purity 98.31%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato