missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DMT1 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marca: Proteintech 81609-1-RR-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The DMT1 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human DMT1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The DMT1 antibody has been validated for the following applications: WB, IP, ELISA analysis.Specifica
| DMT1 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| DCT1; DMT1; FLJ37416; NRAMP2 | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 70 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA | |
| 1I13 | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| 4891 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Recombinant Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto