Learn More
Novus Biologicals™ DNA helicase HEL308 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Bersaglio | DNA helicase HEL308 |
| Sinonimo | EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, Hel308, HEL308DNA helicase HEL308, helicase POLQ-like, helicase, POLQ-like, MGC20604, Mus308-like helicase, POLQ-like helicase |
| Simbolo del gene | HELQ |