Learn More
Eppendorf™ DNA LoBind™ Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4909334 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
RCF max:
25,000 x g
30,000 x g
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. 10051232
Marca: Eppendorf™ 0030108051
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Unleash the power of precision in your DNA research with Eppendorf DNA LoBind Tubes. Engineered with proprietary LoBind technology, these microcentrifuge tubes redefine sample handling, minimizing the risk of loss and maximizing DNA recovery. Ideal for low-concentration applications, including PCR, qPCR, and DNA sequencing, these tubes ensure accuracy, purity, and optimal yields.
  • Surface-coating-free, including substances like silicone, plasticizers, biocides or mold release agents to reduce the risk of sample interference.
  • Lot-certified PCR clean purity grade guarantees freedom from human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors.
  • Available in tube, microplate, and deep-well plate formats for convenient upscaling of experiments.
  • Precision lid sealing minimizes evaporation rates in the tube format.
  • Suitable for molecular biology applications with a centrifugation speed rating of up to 30,000 x g (25,000 x g for 2.0 mL tube).
  • Snap, screw, and SnapTec™ cap options available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DNA, DNase, RNase, PCR Inhibitors free
Materiale chiusura HDPE
Colore Transparent, Clear
Volume (sistema metrico) 1.5 ml
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Quantità 250 provette (5 sacchetti da 50)
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con DNA or RNA applications in forensic analysis, microarrays, next generation sequencing, gene cloning and general molecular biology
Include Safe-lock lid
N. per confezione 250 Pk.
Imballaggio 250 Tubes (5 Bags x 50 Tubes)
Purity or Quality Grade PCR Clean, PCR Clean (Non-sterile)
Sterilità Non-sterile
Forza max 30,000 x g
Tipo di chiusura Snap Cap
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Autoclavabile Autoclavable
Forma Cylindrical
Capacità (sistema imperiale) 0.05 oz.
Dichiarazioni di pulizia PCR Inhibitor Free
Forma del fondo Conical
Da utilizzare con (applicazione) I materiali di consumo DNA LoBind sono perfetti per le analisi di DNA o RNA in ambito forense, microarray, sequenziamento di ultima generazione, clonazione genetica e in generale nelle applicazioni di biologia molecolare
Product Type Microcentrifuge Tube
RCF max 30,000 x g