Learn More
Eppendorf™ DNA LoBind™ Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15581312 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
2.0 mL
5 mL
15 ml
25 mL
50 mL
Imballaggio:
1 Bag x 500 Tubes
200 Tubes (2 Bags x 100 Tubes)
200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)
200 Tubes (5 Bags x 40 Tubes)
200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes)
4 Bags of 50
Tipo di chiusura:
Screw Cap
Snap Cap
SnapTec Cap
RCF max:
17,000 x g
19,500 x g
25,000 x g
30,000 x g
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 500
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15581312
Marca: Eppendorf™ 0030122232
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Unleash the power of precision in your DNA research with Eppendorf DNA LoBind Tubes. Engineered with proprietary LoBind technology, these microcentrifuge tubes redefine sample handling, minimizing the risk of loss and maximizing DNA recovery. Ideal for low-concentration applications, including PCR, qPCR, and DNA sequencing, these tubes ensure accuracy, purity, and optimal yields.
Maximize sample recovery of nucleic acids by significantly reducing sample-to-surface binding with these tubes. Eppendorf™ Polypropylene DNA LoBind Tubes are ideal for sample preparation and long-term storage.
  • Surface-coating-free, including substances like silicone, to reduce the risk of sample interference.
  • Lot-certified PCR clean purity grade guarantees freedom from human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors.
  • Available in tube, microplate, and deep-well plate formats for convenient upscaling of experiments.
  • Precision lid sealing minimizes evaporation rates in the tube format.
  • Suitable for molecular biology applications with a centrifugation speed rating of up to 30,000 x g (25,000 x g for 2.0 mL tube).
  • Snap, screw, and SnapTec™ cap options available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura HDPE
Colore chiusura Gray
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polypropylene
Imballaggio 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes)
Quantità 200 Tubes (4 Bags of 50)
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Cylindrical
Dichiarazioni di pulizia PCR Clean
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Screw Cap
Graduated Yes
Product Type Tube
RCF max 19,500 x g
Purity or Quality Grade PCR Clean (Non-sterile)