Learn More
Eppendorf™ DNA LoBind™ Tubes
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
2.0 mL
5 mL
15 ml
25 mL
50 mL
Imballaggio:
1 Bag x 500 Tubes
200 Tubes (2 Bags x 100 Tubes)
200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)
200 Tubes (5 Bags x 40 Tubes)
200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes)
4 Bags of 50
Tipo di chiusura:
Screw Cap
Snap Cap
SnapTec Cap
RCF max:
17,000 x g
19,500 x g
25,000 x g
30,000 x g
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 500
Descrizione
Maximize sample recovery of nucleic acids by significantly reducing sample-to-surface binding with these tubes. Eppendorf™ Polypropylene DNA LoBind Tubes are ideal for sample preparation and long-term storage.
- Il materiale Eppendorf LoBind garantisce un recupero dei campioni ottimale per migliori risultati dei saggi
- Senza rivestimento della superficie (ad es. silicone) per ridurre al minimo il rischio di interferenza con il campione
- Livello di purezza PCR clean con certificazione di qualità in lotti: privo di DNA umano, DNAasi, RNasi e inibitori della PCR
- Disponibile come provetta, micropiastra e piastra Deepwell
- Tenuta perfetta del coperchio per un'evaporazione minima del campione dalle provette
- Velocità di centrifugazione nominale fino a 30.000 × g (25.000 × g per provetta da 2,0 mL) per le applicazioni di biologia molecolare
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | HDPE |
| Colore | Clear |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Imballaggio | 200 Tubes (5 Bags x 40 Tubes) |
| Quantità | 200 Tubes (2 Bags of 100) |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Forma | Cylindrical |
| Dichiarazioni di pulizia | PCR Clean |
| Vedi altri risultati |