Learn More
Thermo Scientific™ DNA Marker, broad range
Codice prodotto. 15444699
Click to view available options
Quantità:
1 mL
2 mL
Dimensione della confezione:
1mL
2mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15444699
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ J62291.S0
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Product Type Molecular Weight Marker
Forma Liquid
Quantità 2 mL
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.