Learn More
Thermo Scientific™ DNA Marker, low range, 250 Base Pair Ladder
Codice prodotto. 15426119
Click to view available options
Quantità:
1 mL
2 mL
Dimensione della confezione:
1mL
2mL
Codice prodotto. 15426119
Marca: Thermo Scientific™ J63973.XF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Molecular Weight Marker
Forma Liquid
Quantità 1 mL