Learn More
DNA Polymerase iota Antibody (OTI2C10), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
307.00€ - 660.00€
Specifica
| Antigene | DNA Polymerase iota |
|---|---|
| Clone | OTI2C10 |
| Diluizione | Western Blot 1:2000 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30306256
|
Novus Biologicals
NBP3-44872-100ul |
100 μL |
660.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30306699
|
Novus Biologicals
NBP3-44872-30ul |
30 μL |
307.00€
30µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
DNA Polymerase iota Monoclonal antibody specifically detects DNA Polymerase iota in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| DNA Polymerase iota | |
| Western Blot 1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| DNA polymerase iota, EC 2.7.7.7, Eta2, polymerase (DNA directed) iota, RAD30 homolog B, RAD30Bpolymerase (DNA-directed), iota, RAD3OB | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 458-740 of human POLI (NP_009126) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| OTI2C10 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Chromatin Research, DNA Polymerases, DNA Repair | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| 11201 | |
| IgG1 | |
| >95% | |
| Antibody |