Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA100 Oligonucleotide HPLC Columns
Codice prodotto. 11371723
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
50 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11371723
Marca: Thermo Scientific™ 043011
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Features strong anion-exchange resin for high-resolution analysis and purification of synthetic and modified oligonucleotides.
Feature strong anion-exchange resin for high-resolution analysis and purification of synthetic and modified oligonucleotides with Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100 Oligonucleotide Columns.
  • 13μm pellicular, nonporous polymeric resin with bound quaternary amine-functionalized MicroBeads™
  • Capable of n, n-1 resolution for oligonucleotides
  • Resolves oligonucleotides with secondary structures
  • Compatible with solvent, high pH, and high temperatures
  • Analyzes phosphorothioate-based clinical samples
  • Provides easy scale-up
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 9 mm
Portata 1 ml/min.
Da utilizzare con Sistema per cromatografia ASRS, DX-500 BioLC
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 4000 psi
Compatibilità fase mobile pH 2-12.5, 100% compatibile con i solventi organici comuni, eluenti in forma ionica: cloruri, acetati o bromuri come sali di litio, sodio o ammonio
Dimensione particelle 13 µm
pH Da 2 a 12.5
Dimensione del poro Non poroso
Quantità Each
Temperatura 90 °C
Fase stazionaria Ammonio quaternario
Product Line DNAPac
Materiale di impaccamento Polimero non poroso, sferico
Tipo di colonna Scambio ionico
Fase Ion Exchange
Tipo Colonna analitica
Tecnica Bio-LC
Green Features Responsibly packaged