missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DNP Mouse, Biotin, UltraLys, Isotype Control, Carrier free, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Isotype Control
378.86€ - 1815.93€
Specifica
Antigene | DNP |
---|---|
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Biotin |
Specie ospite | Human (HEK293) |
Status giuridico | RUO |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17126271
|
ACROBiosystems
DNP-BM1-25ug |
25 μg |
378.86€
25µg |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17116271
|
ACROBiosystems
DNP-BM1-200ug |
200 μg |
1815.93€
200µg |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
DNP Monoclonal antibody specifically detects DNP.Specifica
DNP | |
Biotin | |
RUO | |
IgG1 |
Monoclonal | |
Human (HEK293) | |
carrier free | |
-20°C |