Learn More
DNPEP Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene DNPEP
Concentrazione 0.13 mg/mL
Applicazioni Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16863984
Vedere i documenti
Proteintech
15016-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16853984
Vedere i documenti
Proteintech
15016-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Aminopeptidase with specificity towards an acidic amino acid at the N-terminus. Likely to play an important role in intracellular protein and peptide metabolism.
Specifica
Specifica
DNPEP
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9ULA0
23549
DNPEP Fusion Protein Ag6966
Primary
-20°C
DNPEP
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
aspartyl aminopeptidase, ASPEP, DAP, DNPEP
DNPEP
IgG
Antigen Affinity Chromatography