Learn More
Dodecane, mixture of isomers
Codice prodotto. 10447592 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal drum
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
25L
5L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10447592
Marca: Thermo Scientific Acros 365770010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Dodecane, C12H26, CAS Number-13475-82-6, heptane,2,2,4,6,6-pentamethyl, 2,2,4,6,6-pentamethyl-heptane, heptane, 2,2,4,6,6-pentamethyl, acmc-1c04u, vkpskydesgttfr-uhfffaoysa, permethyl 99a, 1L, 170.0 deg.C to 195.0 deg.C, CHEBI:77509, Undesignated, 0.7510g/mL, 236-757-, 44 deg.C, 170.34 | CAS: 13475-82-6 | C12H26 | 170.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13475-82-6
Formula molecolare C12H26
Molecular Weight (g/mol) 170.34
Numero MDL MFCD00008969
InChI Key VKPSKYDESGTTFR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 26058
ChEBI CHEBI:77509
IUPAC Name 2,2,4,6,6-pentamethylheptane
SMILES CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Dodecane
Punto di fusione -60.0°C
Densità 0.7510g/mL
Punti di ebollizione 170.0°C to 195.0°C
Punto d'infiammabilità 44°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4190 to 1.4230
Quantità 1 L
Gravità specifica 0.751
Sinonimo heptane, 2,2,4,6,6-pentamethyl, heptane,2,2,4,6,6-pentamethyl, permethyl 99a, acmc-1c04u, vkpskydesgttfr-uhfffaoysa, 2,2,4,6,6-pentamethyl-heptane
Informazioni di solubilità Solubility in water: not miscible.
Peso formulazione 170.34
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dodecane, mixture of isomers
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.