Learn More
Dodecenylsuccinic acid
Codice prodotto. 17261252 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17261252 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17261252 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 466600010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 29658-97-7 | C16H28O4 | 284.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dodecenylsuccinic acid
CAS 29658-97-7
Quantità 1 g
Formula molecolare C16H28O4
InChI Key QDCPNGVVOWVKJG-VAWYXSNFNA-N
SMILES CCCCCCCCCC\C=C\C(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC Name 2-[(1E)-dodec-1-en-1-yl]butanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 284.40
Peso formulazione 284.39
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dodecenylsuccinic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecenylsuccinic acid