Learn More
Dodecyl sulfate, sodium salt, 85%, pure
Codice prodotto. p-4510259 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10761691
Marca: Thermo Scientific Acros 226141000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5
Formula molecolare C12H25NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 288.38
Numero MDL MFCD00036175
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Sodium lauryl sulfate
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
IUPAC Name sodium dodecyl sulfate
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dodecyl sulfate, sodium salt
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder or Crystals
Punto di fusione 206.0°C
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità >150°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Bottle
Intervallo percentuale saggio 85%
Formula lineare CH3(CH2)11OSO3Na
Informazioni di solubilità Solubility in water: 130g/L (20°C).
Peso formulazione 288.38
Percent Purity 85%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.