Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodecyl sulfate, sodium salt, 98%, for biochemistry, suitable for electrophoresis
Codice prodotto. p-4258712 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5kg
Codice prodotto. 10759911
Marca: Thermo Scientific Chemicals 419531000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dodecyl sulfate, sodium salt
Punto di fusione 206.0°C
CAS 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline, Flaky or Granular Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula molecolare C12H25NaO4S
Formula lineare CH3(CH2)11OSO3Na
Numero MDL MFCD00036175
Beilstein 01, III, 1786
Fieser 13,281
Punto d'infiammabilità >150°C
Indice di Merck 15, 8768
Sinonimo sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
Informazioni di solubilità Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: partly soluble in alcohol, soluble 75g/L in ethanol (20°C)
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC Name sodium dodecyl sulfate
Molecular Weight (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Peso formulazione 288.38
Percent Purity 98%
Grado Biochemical
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 1% max.
Imballaggio Flacone in plastica
Aspetto 3% aq. soln. clear, colorless. 1% soln. in EtOH clear, colorless
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.