Learn More
Dolutegravir sodium, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200099030
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16465578
Marca: Medchem Express HY13238A
MedChemExpress Dolutegravir sodium (S/GSK1349572 sodium) is a highly potent and orally bioavailable HIV integrase strand transfer inhibitor with an IC50 of 2.7 nM for HIV-1 integrase-catalyzed strand transfer.
Dolutegravir sodium (S/GSK1349572 sodium) inhibits HIV-1 viral replication with an IC50 of 0.51 nM in peripheral blood mononuclear cells. Dolutegravir sodium (S/GSK1349572 sodium) retains a high potency against the HIV-1 Y143R, N155H, and G140S/Q148H mutants (EC50=3.6-5.8 nM).
Specifica
Materiale o nome chimico Dolutegravir sodium
Forma fisica Solid
CAS 1051375-19-9
Colore Light Yellow
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H18F2N3NaO5
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo S/GSK1349572 sodium
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 4.5 mg/mL (10.20 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CN(C2=C(O[Na])C1=O)C[C@]3([H])OCC[C@@H](C)N3C2=O)NCC4=CC=C(F)C=C4F
Molecular Weight (g/mol) 441.36
Peso formulazione 441.36
Percent Purity 99.88%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.