Learn More
Thermo Scientific™ Flat PCR Cap Strips Promotion
Codice prodotto. 15747486
Click to view available options
Quantità:
120/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
Codice prodotto. 15747486
Marca: Thermo Scientific™ AB0866
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Flat cap strips for PCR applications for use with Thermo Scientific 96-well PCR plates and strip tubes.
These PCR Cap Strips are compatible with 96-well PCR plates and standard and low profile strip tubes. The 12 strips have large end tabs for easy strip removal.
d
Highlights
  • Suitable for use with all 96-well PCR plates as well as standard and low profile strip tubes
  • Large end tabs for strip removal (12 strips only)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Ultra Clear
Certificazione/Conformità Certified free of human DNA, RNase, DNase, and endotoxins.
Materiale Virgin Medical Grade Polypropylene
No. of Wells 96
N. per custodia 120
N. per confezione 120
Quantità 120/Cs.
Da utilizzare con (applicazione) Facilitates sample labeling
Formato Strips of 8 Flat Caps
Plate Compatibility 96-well PCR Plate, Standard and Low-profile PCR Tube Strips