missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Donkey anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™
Donkey Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-60656APCCY7
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Dot Blot, Fluorophore-linked immunosorbent assay
Specifica
| IgG (H+L) | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Donkey anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody was produced by repeated immunization with goat IgG whole molecule in donkey | |
| 500 μg | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Goat | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Dot Blot | |
| APC-Cyanine7 | |
| Donkey | |
| Multi-step | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto