missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Donkey anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Donkey Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB7377R
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Specifica
| IgG (H+L) | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| This Donkey anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was developed against goat IgG. | |
| 0.5 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Goat | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| DyLight 550 | |
| Donkey | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto