missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Donkey anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Cy7, Novus Biologicals™
Donkey Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-60666PECY7
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Specifica
| IgG (H+L) | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Human IgG whole molecule | |
| 500 μg | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| PE-Cyanine7 | |
| Donkey | |
| Multi-step | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto