missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Donkey anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Donkey Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-72699UV
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Sheep samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Dot Blot
Specifica
| IgG (H+L) | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Sheep IgG whole molecule | |
| 0.5 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Sheep | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Dot Blot | |
| DyLight 350 | |
| Donkey | |
| Multi-step | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto