Learn More
Donkey anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody, Janelia Fluor 549 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Donkey Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-75440JF549
Codice prodotto. 18451696
  • 431.00€ / 0.50mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Sheep samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
IgG (H+L)
Polyclonal
Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
Donkey
Affinity purified
RUO
Secondary
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Janelia Fluor 549
50mM Sodium Borate
This Donkey anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was developed against purified sheep IgG (H&L).
0.5 mL
Adaptive Immunity, Immunology
Sheep
Purified
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado