Descrizione
- Utilizzabile per PG 8535
- Regolabile tramite i comandi elettronici della macchina
- Tubicino di aspirazione lungo 300 mm per taniche da 5 e 10 l
- Lunghezza del condotto: 1,90 m
Specifica
Specifica
| Product Type | Sistema di dosaggio |
| Modello | DOS G-60 Dispenser Module |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |
| Quantità | 1 Each |