Learn More
Miele Professional™ Sistema di dosaggio
Codice prodotto. 13182240 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13182240
Marca: Miele Professional™ 5267420
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Modulo di dosaggio DOS G 60 per taniche da 5-10 litriper il dosaggio automatico di liquidi, con indicatore di livello di vuoto
  • Utilizzabile per PG 8535
  • Regolabile tramite i comandi elettronici della macchina
  • Tubicino di aspirazione lungo 300 mm per taniche da 5 e 10 l
  • Lunghezza del condotto: 1,90 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sistema di dosaggio
Modello DOS G-60 Dispenser Module
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio
Quantità 1 Each