Learn More
Buerkle™ Dosi-Pump
Codice prodotto. p-8001971 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL/Stroke
250 mL/Stroke
30 mL/stroke
4 mL/Stroke
Dimensione chiusura:
21 mm
22 mm
28.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10270272
Marca: Buerkle™ 56071004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Dosi-Pump is designed for dosing liquids of different viscosities and is suitable for barrels, canisters, carboys or bottles.
  • Mount in an existing container closure
  • Then the pump is inserted through the hole and screwed in place from below
  • A matching container connection is not included in the scope of delivery
  • Medium-contacting parts made of PP, PE and stainless steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 4 mL/Stroke
Colore Bianco
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for barrels, canisters, carboys or bottles, for dosing liquids of different viscosities, for use with foodstuffs
Materiale Polypropylene, Polyethylene, Stainless Steel
Quantità 1
Certificazione/Conformità Suitable for foodstuffs
Monouso Reusable
Product Type Pompa dosatrice
Da utilizzare con (apparecchiatura) Container
Lunghezza (sistema imperiale) 25 cm
Dimensione chiusura 21 mm