Learn More
BRAND™ Dosing Element for Dispensette™ S Trace Analysis Bottletop Dispensers
Codice prodotto. 15613997 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dispensette S Trace Analysis
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15613997
Marca: BRAND™ 708035
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Replacement dosing element for all models of Dispensette™ S Trace Analysis dispensers, 1-10 mL. Includes certificate of performance.
  • Replacement dosing element for BRAND™ Dispensette™ S Trace Analysis 1 to 10 mL
  • Fits instruments with tantalum or platinum-iridium spring
  • Includes certificate of performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 10 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispensette S Trace Analysis
Include Quality Certificate