Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dosing Funnel
Codice prodotto. 11903611
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11903611
Marca: Lenz Laborglasintrumente 06350079
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • System contents and spare parts for one-way reaction/distillation units 6, 10, 20 l, LF 150
Specifica
Capacità (sistema metrico) 4 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) 20 L reaction vessel/distillation unit
Numero giunto NS 29/32