Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dosing Funnel
Codice prodotto. p-7222547
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11903611
Marca: Lenz Laborglasintrumente 06350079
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • System contents and spare parts for one-way reaction/distillation units 6, 10, 20 l, LF 150
Specifica
Capacità (sistema metrico) 4 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) 20 L reaction vessel/distillation unit
Numero giunto NS 29/32