Learn More
Hanna Instruments™ Dosing Pump
Codice prodotto. p-8008175
Click to view available options
Portata:
1.5 L/hr.
10 L/hr.
20 L/hr.
5 L/hr.
7 L/hr.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10601742
Marca: Hanna Instruments™ BL72
Solo null disponibili
Specifica
Overall Height (Metric) 150 mm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 180 mm
Temperatura (sistema metrico) max 45°C
Portata 7 L/hr.
Maximum Pressure 3 bar
Peso (sistema metrico) 4 kg