Learn More
Miele Professional™ Sistema di dosaggio
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
cabinet; with 2 pull-out drawers for 3 x 5 l canisters each
Descrizione
- 2 cassetti estraibili per disporre 3 taniche da 5 l
- Dimensioni interne: H 285-690 , L 250, P 425-555 mm
- Ogni livello può accogliere 2 moduli di dosaggio
- La vaschetta di raccolta favorisce lo svuotamento delle taniche
Specifica
Specifica
| Descrizione | PG 8596 Armadio dosatore |
| Product Type | Sistema di dosaggio |
| Colore | Bianco |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione |
| Profondità (sistema metrico) | 600 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 835 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 300 m |