Learn More
Kartell™ Dosipet B
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 to 25 mL
5 to 50 mL
Incrementi:
0.5 mL
1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Dosipet 25mL
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE marked / IVD certified |
| Descrizione | GL45 Thread Size |
| Volume (sistema metrico) | 2.5 to 25 mL |
| Include | 3.3 Borosilicate Glass cylinder and PTFE piston |
| Incrementi | 0.5 mL |
| Modello | Dosipet 25 |