missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Double Bagged - USP Class VI PharmaScoops™
BIOPHARMA

Codice prodotto. 30286578 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 25
pezzi 40
pezzi 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30286578

Marca: Sampling Systems™ 9045H125S

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Double Bagged PharmaScoops™ are made from high grade medical USP Class VI HDPE. They are available in a range of sizes from 125 mL to 1000 mL. This premium range is double bagged. A box liner is also used giving a third layer of protection.

  • These sterile scoops are commonly used in the manufacture and sampling of cosmetics, food and pharmaceuticals.
  • These scoops all have an ergonomic handle which is positioned high up the body so as to keep the hand as far away from the powder as possible.
  • The scoops are designed to be used straight from the bag.
  • The double bagging means that the outer bag can be removed whilst entering the cleanroom, ensuring the cleanliness inside the cleanroom or manufacturing area.
  • Made from food grade, FDA and EC compliant HDPE.
  • HDPE has good chemical resistance and can be easily recycled.
  • The funnels are sterilised by gamma irradiation.
  • USP Class VI - High quality medical grade polymer that has also been independently tested to USP 661.
  • The scoops are entirely made in cleanroom conditions with final packing carried out in a class 10,000 cleanroom.
  • Each scoop is 100% inspected before packing.

Specifica

Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Materiale HDPE
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato