Learn More
Rogo Sampaic™ Double Clamps
Click to view available options
Materiale:
Chromium, Nickel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Fits rods of 16mm diameters
- Sold individually
Specifica
Specifica
| Quantità | Each |
| Tipo | Double Clamp |
| Materiale | Chromium, Nickel |
| Da utilizzare con (applicazione) | perpendicular structure |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |