Learn More
Micronova™ Double-Coated Liner Tape
Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Tipo di adesivo:
Acrylic
Rubber
Dimensione della confezione:
36 rotoli
Descrizione
- Product Type: Liner Tape
- Material: Polyester
- Format: Double-Sided
- Width: 2.5 cm (1 in.)
- Length: 33 m (36 yd.)
- For Use With (Application): Cleanroom Contamination Control
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 Certified Facility |
| Tipo di adesivo | Acrylic |
| Colore | Transparent |
| Formato | Nastro |
| Materiale | Polyester |
| Product Type | Tape |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Permanent and temporary attachment |
| Senza lattice | Yes |
| Vedi altri risultati |