Learn More
Bochem™ Double Ended Micro Spatula
Codice prodotto. p-7146762
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
185 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
40 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10030881
Marca: Bochem™ 3029
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bochem™ Double Ended Micro Spatula for handling and sampling small samples.
  • Double ended
  • Stainless Steel
Specifica
Descrizione Double Ended
Product Type Micro Spatula
Lunghezza (sistema metrico) lama 50 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 9 mm
Materiale Stainless Steel (18/10)
Lunghezza (sistema metrico) 185 mm