Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione in PTFE con doppia estremità
Codice prodotto. 10062719 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
35 mm
55 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
Colore:
Bianco
Blue
Red
Rosso
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10062719
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Azione di agitazione stabile. Queste ancorette di agitazione magnetiche in PTFE sono caratterizzate da un'azione a doppia paletta che assicura un'eccellente agitazione e un'elevata stabilità.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Double paddle action gives efficient stirring plus high stability
  • Available in plain or color-coded
  • Autoclavable
Note: Colored PTFE coatings are not as inert as plain PTFE.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Yellow
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 35 mm
Quantità 1/Ea.