Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione in PTFE con doppia estremità
Azione di agitazione stabile. Queste ancorette di agitazione magnetiche in PTFE sono caratterizzate da un'azione a doppia paletta che assicura un'eccellente agitazione e un'elevata stabilità.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01316kg
Descrizione
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- Double paddle action gives efficient stirring plus high stability
- Available in plain or color-coded
- Autoclavable
Specifica
8 mm | |
Red | |
Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates | |
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
PTFE encapsulated Alnico V magnet core | |
1/Ea. | |
Yes | |
35 mm |