Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione in PTFE con doppia estremità
Codice prodotto. p-8007708 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
35 mm
55 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
Colore:
Bianco
Blue
Red
Rosso
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10799681
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Azione di agitazione stabile. Queste ancorette di agitazione magnetiche in PTFE sono caratterizzate da un'azione a doppia paletta che assicura un'eccellente agitazione e un'elevata stabilità.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Double paddle action gives efficient stirring plus high stability
  • Available in plain or color-coded
  • Autoclavable
Note: Colored PTFE coatings are not as inert as plain PTFE.
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 35 mm
Quantità 1/Ea.