Learn More
Ohaus™ Double Jaw Clamp
Codice prodotto. 15702289 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
222.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15702289
Marca: Ohaus™ 30392236
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Duoble Jaw Clamp desigend to securely grip and position laboratory glassware.
  • Extension arms with a 360° rotation allow placement of apparatus at various distances from lab-frame without compromising experiment integrity
  • Swivel and fixed position clamps hold apparatus near the lab-frame or stand, and have a built-in integral holder for attaching to lab-frames or apparatus
  • Single adjsut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Double Jaw Clamp
Materiale Nickel-plated
Descrizione Clamp, Specialty, Double Jaw, CLS-DBJAWZ
Lunghezza (sistema imperiale) 8.74 in.
Lunghezza (sistema metrico) 222.00 mm
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura 0 to 76 mm
Jaw Type 2-Prong