Learn More
Thermo Scientific™ Double Layer Tray for Digital Platform Rocker
Codice prodotto. 17368272 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
338 x 299 x 19 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17368272
Marca: Thermo Scientific™ 88882148
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessory for use with Digital Platform Rocker and supports various sizes of tubes, flasks and bottles.
Double platform accommodates more samples while providing consistent rocking motion and easy angle adjustments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Metal
Dimensioni (L x P) 338 x 299 x 19 mm
Dimensioni (L x P x A) 338 x 299 x 19 mm
Da utilizzare con (applicazione) 88882148, 88882102, 88882103, Various size of tubes, flask, bottle rocking
Da utilizzare con (apparecchiatura) Digital Platform Rocker 120V (8888201) or Digital Platform Rocker 230V (88882014)