Learn More
Wesbart™ Double Platform Test Tube Rack
Click to view available options
Posizioni:
25
40
50
54
100
145
Capacità:
Tubes (14 mm)
Tubes (15 mL), Tubes (17 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (20 mm)
Tubes (30 mm)
Tubes (5 mL)
Tamaño de la unidad:
Pezzo
Descripción
- Racks are available in aluminum and stainless steel with the option of a hand grip
- Test Tube racks can be designed to fit in horizontal cold store or be free standing
- Different size test tubes racks are available to suit your requirements
- Labels can be fitted to racks so they can be easily identified
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Double Platform Test Tube Rack |
| Capacità | Tubes (20 mm) |
| Materiale | Aluminum |
| Posizioni | 40 |
| Size | 4 x 10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 283 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 112 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 20 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido