Learn More
Wesbart™ Double Platform Test Tube Rack
Click to view available options
Posizioni:
25
40
50
54
100
145
Capacità:
Tubes (14 mm)
Tubes (15 mL), Tubes (17 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (20 mm)
Tubes (30 mm)
Tubes (5 mL)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Racks are available in aluminum and stainless steel with the option of a hand grip
- Test Tube racks can be designed to fit in horizontal cold store or be free standing
- Different size test tubes racks are available to suit your requirements
- Labels can be fitted to racks so they can be easily identified
Specifica
Specifica
| Product Type | Double Platform Test Tube Rack |
| Capacità | Tubes (30 mm) |
| Materiale | Aluminum |
| Posizioni | 25 |
| Larghezza (sistema metrico) | 182 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 70 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 182 mm |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 30 mm |