Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno H-B™ Double-Safe™, rivestimento protettivo in PFA
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13019152 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
–Da 10 a 150 °C
Da –20 a 150 °C
Tipo di immersione:
Parziale
Totale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13019152
Marca: H-B Instrument™ B604000100
Proteggono l'ambiente di lavoro e garantiscono un ambiente sicuro.
  • Environmentally safe thermometers are PFA safety coated to keep liquid and glass contained in the event of breakage
  • Lead-free, yellow back glass and black liquid provides easy readability and fewer reading errors
  • Contains non-toxic, biodegradable, Enviro-Safe™ liquid
  • Manufactured and tested by our USA quality team
Applications:
Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Certifications
Tracciabile secondo gli standard NIST. Include una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo).
Specifica
Certificazione/Conformità NIST
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti di ricerca, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie
Tipo di immersione Parziale
Include Istruzioni in più lingue, dichiarazione di precisione
Lunghezza (sistema imperiale) complessiva 7,9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 200 mm
Materiale Vetro
Riempimento termometro Riempimento con liquido Enviro-Safe
Product Type Termometro
Temperatura max (sistema metrico) 150°C
Min. Temperature (Metric) -10°C
Temperature Range (Metric) –Da 10 a 150 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±1 °C, ±1,5 °C sopra 110 °C
Suddivisione 1 °C
Immersion Length 50 mm
Bilancia Celsius