Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno H-B™ Double-Safe™, rivestimento protettivo in PFA
Sfoglia Tutto SP Scienceware ProdottiDescrizione
- I termometri sicuri per l'ambiente presentano un rivestimento di sicurezza in PFA, per il contenimento di liquidi e vetro in caso di rottura
- Il vetro posteriore giallo senza piombo e il liquido nero garantiscono una facile leggibilità e un minor numero di errori di lettura
- Contiene liquido atossico, biodegradabile, Enviro-Safe™
- Prodotti e testati dal nostro team di qualità negli Stati Uniti
Applicazioni:
Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Certifications
Tracciabile secondo gli standard NIST. Include una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo).
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | NIST |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti di ricerca, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie |
| Tipo di immersione | Totale |
| Include | Istruzioni in più lingue, dichiarazione di precisione |
| Lunghezza (sistema imperiale) complessiva | 7,9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 200 mm |
| Materiale | Vetro |
| Riempimento termometro | Riempimento con liquido Enviro-Safe |
| Product Type | Termometro |
| Vedi altri risultati |